SRP8001
Calreticulin human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
CRP55, Calregulin, ERp60, Endoplasmic reticulum resident protein 60, grp60
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
tag
His tagged
Teszt
>90% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
molekulatömeg
~55 kDa by SDS-PAGE
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
calcium flux assay: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CALR(811)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)