Fontos dokumentumok
SRP6125
Sigma-Aldrich
Glyoxalase I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Aldoketomutase, GLO-1 methylglyoxalase, Glx 1, Lactoylglutathione lyase
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
molekulatömeg
20.7 kDa (184 aa, 1-184 aa)
kiszerelés
pkg of 100 μg
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... GLO1(2739)
Általános leírás
GLO1 is involved in the catalysis and formation of S-lactoyl-glutathione from methylglyoxal condensation and reduced glutathione. GLO1 is linked to HLA and is localized to 6p21.3-p21.1, between HLA and the centromere. GLO1 enzyme is abundantly expressed and present in numerous tumor cell lines, in which its concentration is often upregulated ubiquitously. GLO1 is a major susceptible gene for autism in an ethnic Chinese population from Taiwan. GLO1 might be involved in the pathophysiology of mood disorders. GLO1 plays a role in the pathophysiology of mood disorders. Overexpression of GLO1 is associated with kidney tumor.
Fizikai forma
1 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM DTT and 10% glycerol.
Elkészítési megjegyzés
Centrifuge the vial prior to opening.
Egyéb megjegyzések
MAEPQPPSGG LTDEAALSCC SDADPSTKDF LLQQTMLRVK DPKKSLDFYT RVLGMTLIQK CDFPIMKFSL YFLAYEDKND IPKEKDEKIA WALSRKATLE LTHNWGTEDD ETQSYHNGNS DPRGFGHIGI AVPDVYSACK RFEELGVKFV KKPDDGKMKG LAFIQDPDGY WIEILNPNKM ATLM
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3