SRP3234
SCF from mouse
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
Mast Cell Growth Factor (MGF), Steel Factor, Stem Cell Factor, c-Kit Ligand
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
≤10.0 ng/mL ED50
molekulatömeg
18.3 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... KITL(17311)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)