SRP3216
KC (CXCL1) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
CXCL1, GRO1, GROa, NAP-3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
7.8 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
off-white to yellow
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... CXCL1(14825)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3