MABF2761
Anti-CXCL1/GROa Antibody, clone HL2401
Szinonimák:
C-X-C motif chemokine 1;GRO-alpha(1-73);Melanoma growth stimulatory activity;MGSA;Neutrophil-activating protein 3;NAP-3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HL2401, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 11.3 kDa
observed mol wt ~15 kDa
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CXCL1(2919)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human CXCL1 protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human CXCL1 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected CXCL1 in ELISA application (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited proliferation and invasion of bladder and prostate cells and disrupted endothelial sprouting in vitro. (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CXCL1 in Immunoprecipitation application (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CXCL1 in Western Blotting application (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2