SAB1403887
Monoclonal Anti-CXCL1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
FSP, GRO1, GROa, MGSA, MGSA-a, NAP-3, SCYB1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~37.88 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CXCL1(2919)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
MARAALSAAPSNPRLLRVALLLLLLVAAGRRAAGASVATELRCQCLQTLQGIHPKNIQSVNVKSPGPHCAQTEVIATLKNGRKACLNPASPIVKKIIEKMLNSDKSN
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)