SRP3159
SPARC/Osteonectin human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
BM-40, ON, Secreted protein acidic and rich in cysteine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
0.5-0.7 μg/mL
molekulatömeg
43.7 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SPARC(6678)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)