SRP0147
PRMT6 human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Arginine methyltransferase 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HRMT1L6
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
35 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
gyártó/kereskedő neve
Invitrogen
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
>0.02 mg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PRMT6(55170)
Általános leírás
Human PRMT6 (GenBank Accession No. NM_018137), amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 35 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells.
Alkalmazás
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Fizikai forma
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 100 μg/ml FLAG peptide, 10% glycerol and 3 mM DTT.
Elkészítési megjegyzés
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Jogi információk
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)