Fontos dokumentumok
SML3724
Troxerutin
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)phenyl]-3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one, 7,3′,4′-tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin, Trihydroxyethylrutin, Troxerutinum, tri(hydroxyethyl)rutoside, trioxyethylrutin, vitaminP4
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3