Merck
SML3718
Sigma-Aldrich
SIAIS630121
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(E)-N-(4-(1-(4-(4-(8-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)oct-7-yn-1-yl)piperazin-1-yl)benzoyl)piperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H59N7O5
Molekulatömeg:
826.04
UNSPSC kód:
51111800
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CN=CC=C1)NCCCCC2CCN(CC2)C(C3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CCCCCCC#CC5=CC=CC6=C5CN(C6=O)C7C(NC(CC7)=O)=O)=O
Biokémiai/fiziológiai hatások
SIAIS630121 is an orally available, cell penetrant, potent and highly selective proteolysis-targeting chimera (PROTAC) that induces NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase) degradation in several cancer cells lines (SW620, HT29, and HCT116). It contains NAMPT inhibitor FK866 linked to cereblon (CRBN) ligand lenalidomide. SIAIS630121 exhibits rapid and potent degradation of iNAMPT and eNAMPT.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Addressing the Enzyme-independent tumor-promoting function of NAMPT via PROTAC-mediated degradation
Cell Chemical Biology, 29(11), 1616-1629 (2022)