Fontos dokumentumok
SRP0575
Sigma-Aldrich
GITRL, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
AITRL, CD357L, TNFSF18, glucocorticoid-induced TNF-related ligand, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
molekulatömeg
17.1 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... TNFSF18(8995)
Általános leírás
Human glucocorticoid-induced TNF-related ligand (GITRL), also known as AITRL, CD357L, or tumor necrosis factor ligand superfamily member 18 (TNFSF18). GenBank Accession No. NM_005092, a.a. 72-199 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 17.1 kDa. Note: this protein runs at a higher MW by SDSPAGE due to glycosylation.
Fizikai forma
Aqueous solution
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1