Merck
SML3634
Sigma-Aldrich
TRULI
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(3-Benzylthiazol-2(3H)-ylidene)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H14N4OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.39
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CNC2=C1C=CC=N2)N=C3SC=CN3CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C18H14N4OS/c23-17(15-11-20-16-14(15)7-4-8-19-16)21-18-22(9-10-24-18)12-13-5-2-1-3-6-13/h1-11H,12H2,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTXBMVZVPUSAJF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell penetrant, potent and non-toxic activator of Yap signaling; inhibitor of Lats kinases
TRULI is a call penetrant, potent and non-toxic activator of Yap signaling. TRULI is an ATP-competitive inhibitor of Lats kinases (the core enzymes in Hippo signaling) that induces robust Yap nuclear translocation and prevents Yap phosphorylation. TRULI induces proliferation of supporting cells in the murine inner ear, murine cardiomyocytes, and human Müller glia in retinal organoids.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nathaniel Kastan et al.
Nature communications, 12(1), 3100-3100 (2021-05-27)
Hippo signaling is an evolutionarily conserved pathway that restricts growth and regeneration predominantly by suppressing the activity of the transcriptional coactivator Yap. Using a high-throughput phenotypic screen, we identified a potent and non-toxic activator of Yap. In vitro kinase assays