Merck
SML3573
Sigma-Aldrich
Goitrin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(-)-5-Vinyl-2-oxazolidinethione, (5S)-5-Ethenyl-1,3-oxazolidine-2-thione, L-Goitrin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 85 to 67° (C=1.0g/100mL, CDCl3 )
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C1NC[C@H](C=C)O1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-4-3-6-5(8)7-4/h2,4H,1,3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Goitrin is a sulfur containing alkaloid isolated from Isatis indigotica (Ban Lan Gen) and Brassica vegetables (yellow turnip, broccoli) that exhibits antiviral, anticancer, and antithyroid activities. Epigoitrin and goitrin appear to show virucidal effect on influenza virus A (H1N1) in vitro and in ovo.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
1-5-Vinyl-2-thiooxazolidone, an antithyroid compound from yellow turnip and from Brassica seeds
The Journal of Biological Chemistry, 181(1), 121-130 (1941)
Stereospecific Assay of (R)- and (S)-Goitrin in Commercial Formulation of Radix Isatidis by Reversed Phase High-Performance Liquid Chromatography
Lixing Nie, Zhong Dai, Shuangcheng Ma
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2017, 2810565-2810565 (2017)
Antiviral activity of Isatidis Radix derived glucosinolate isomers and their breakdown products against influenza A in vitro/ovo and mechanism of action
Li-Xing Nie
Journal of Ethnopharmacology, 251, 112550-112550 (2020)