Fontos dokumentumok
SAB5702128
Sigma-Aldrich
Anti-Mitofusin 2 Antibody, clone 4H10F8, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
CMT2A,CMT2A2,CMT2A2A,CMT2A2B,CPRP1,HMSN6A,HSG,MARF,MFN2,Mitofusin 2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
klón:
4H10F8, monoclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
rat, rat, human
technika/technikák:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
4H10F8, monoclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
80 kDa
faj reaktivitás
rat, rat, human
koncentráció
2 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MSLLFSRCNSIVTVKKNKRHMAEVNASPLKHFVTAKKKINGIFEQLGAYIQESATFLEDTYRNAELDPVTTEEQVLDVKGYLSKVRGISEVLARRHMKVA
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MFN2(9927)
Általános leírás
This gene encodes a mitochondrial membrane protein that participates in mitochondrial fusion and contributes to the maintenance and operation of the mitochondrial network. This protein is involved in the regulation of vascular smooth muscle cell proliferation, and it may play a role in the pathophysiology of obesity. Mutations in this gene cause Charcot-Marie-Tooth disease type 2A2, and hereditary motor and sensory neuropathy VI, which are both disorders of the peripheral nervous system. Defects in this gene have also been associated with early-onset stroke. Two transcript variants encoding the same protein have been identified. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Mitofusin 2 (O95140).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)