Fontos dokumentumok
SML2504
Laquinimod
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-Chloro-N-Et-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-Ph-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, 5-Chloro-N-ethyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-3-quinolinecarboxamide, ABR 21506
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C1=C(C=CC=C1N(C2=O)C)Cl)=C2C(N(C3=CC=CC=C3)CC)=O
InChI
1S/C19H17ClN2O3/c1-3-22(12-8-5-4-6-9-12)19(25)16-17(23)15-13(20)10-7-11-14(15)21(2)18(16)24/h4-11,23H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKWPCEFFIHSJOE-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,thymus,Thyroid
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)