Fontos dokumentumok
SML2409
NITD008
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
7-(2-C-Ethynyl-b-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 7-Deaza-2′-C-acetylene-adenosine, NITD 008
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=C2C=CN(C2=NC=N1)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@](C#C)3O)O)CO
InChI
1S/C13H14N4O4/c1-2-13(20)9(19)8(5-18)21-12(13)17-4-3-7-10(14)15-6-16-11(7)17/h1,3-4,6,8-9,12,18-20H,5H2,(H2,14,15,16)/t8-,9-,12-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKRAIOQPSBRMOV-NRMKKVEVSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3