Fontos dokumentumok
SML2365
Phenprocoumon
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
2-Hydroxy-3-(1-phenylpropyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4-Hydroxy-3-(1-phenylpropyl)-2H-1-Benzopyran-2-one
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,20H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNDUUBVQYBBRBW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3