Fontos dokumentumok
SML1637
Hexaminolevulinate hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-Aminolevulinic acid hexyl ester HAL hydrochloride, 5-Aminolevulinic acid hexyl ester hydrochloride, HAL, Hexvix, Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride, P 1206, n-Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCOC(CCC(CN)=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H21NO3.ClH/c1-2-3-4-5-8-15-11(14)7-6-10(13)9-12;/h2-9,12H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZYXPFZBAZTOCH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3