Merck
SML1141
Sigma-Aldrich
Solasodine
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(-)-Solasodine, (3β,22α,25R)-Spirosol-5-en-3-ol, NSC 178260, NSC 179187, Purapuridine, Solancarpidine, Solasod-5-en-3β-ol, Solasod-5-en-3β-ol (7CI,8CI), Solasodin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H43NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
413.64
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -88 to -98°, c = 0.2 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1[C@]2(NC[C@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H]
InChI
1S/C27H43NO2/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28-29H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWVISVAMQJWJSZ-VKROHFNGSA-N
Alkalmazás
Solasodine has been used in viability assays.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Solasodine is a neuroprotective antioxidant glycoalkaloid of Solanum species. Solasodine increases superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT),and glutathione (GSH) levels, while reducing lipid peroxidation (LPO) and nitric oxide (NO) levels in the brains of ischemia/reperfusion (I/R)-injury model in rats. Also, Solasonine displayed multiple activities including, anti-cancer and leishmanicidal activities.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Agave negatively regulates YAP and TAZ transcriptionally and post-translationally in osteosarcoma cell lines
Ferraiuolo M, et al.
Cancer Letters (2018)
Agave negatively regulates YAP and TAZ transcriptionally and post-translationally in osteosarcoma cell lines
Ferraiuolo M, et al.
Cancer letters (2018)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research