Merck
V-076
Supelco
Vilazodone hydrochloride solution
1 mg/mL (Methanol:DMSO (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H27N5O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
477.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL (Methanol:DMSO (90:10) (v/v))
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N#CC1=CC=C(NC=C2CCCCN3CCN(C4=CC(C=C(C(N)=O)O5)=C5C=C4)CC3)C2=C1.Cl
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPZBRGFNBNQSOP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Vilazodone, marketed as the antidepressant drug Viibryd®, is a serotonin reuptake inhibitor for treatment of major depressive disorder. Suitable uses for this Certified Spiking Solution® include as starting material for calibrators and controls in antidepressant testing methods by LC/MS or
GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIIBRYD is a registered trademark of Forest Laboratories, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup