Fontos dokumentumok
SML0584
NNGH
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
BML-205, N-Isobutyl-N-(4-methoxyphenylsulfonyl)glycyl hydroxamic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CC(C)C)CC(=O)NO
InChI
1S/C13H20N2O5S/c1-10(2)8-15(9-13(16)14-17)21(18,19)12-6-4-11(20-3)5-7-12/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIRXORZYIXSWOB-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)