Merck
SML0511
Sigma-Aldrich
GNF-5
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(2-Hydroxyethyl)-3-(6-(4-(trifluoromethoxy)phenylamino)pyrimidin-4-yl)benzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H17F3N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCNC(=O)c1cccc(c1)-c2cc(Nc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)ncn2
InChI
1S/C20H17F3N4O3/c21-20(22,23)30-16-6-4-15(5-7-16)27-18-11-17(25-12-26-18)13-2-1-3-14(10-13)19(29)24-8-9-28/h1-7,10-12,28H,8-9H2,(H,24,29)(H,25,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIQUYGWWHIHOCF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
GNF-5 is a BRC-Abl inhibitor.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Abl page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Egyéb megjegyzések
GNF-5 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GNF-5 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology