Fontos dokumentumok
SML0411
BAY-X-1005
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-Cyclopentyl-4-(2-quinolinylmethoxy)-(R)-benzeneacetic acid, (αR)-α-Cyclopentyl-4-(2-quinolinylmethoxy)-benzeneacetic acid, DG 031, Velifapon, Veliflapon
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](C1CCCC1)c2ccc(OCc3ccc4ccccc4n3)cc2
InChI
1S/C23H23NO3/c25-23(26)22(17-6-1-2-7-17)18-10-13-20(14-11-18)27-15-19-12-9-16-5-3-4-8-21(16)24-19/h3-5,8-14,17,22H,1-2,6-7,15H2,(H,25,26)/t22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEYYDOLCHFETHQ-JOCHJYFZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)