Fontos dokumentumok
SML0338
Lornoxicam
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Ro 13-9297, TS 110
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
faintly yellow to dark yellow
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3sc(Cl)cc3S1(=O)=O
InChI
1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLHQHAUOOXYABV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3