Fontos dokumentumok
SML0288
Nepafenac
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-3-benzoyl-benzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
faintly yellow to dark yellow
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NC(=O)Cc1cccc(c1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEFAQIPZVLVERP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)