Fontos dokumentumok
PHR1731
Nitisinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Nitisinone, 2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione, NTBC, Nitisone, SC 0735
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
nitisinone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HPD(3242)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)