Fontos dokumentumok
SMB01054
Umbelliprenin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
7-Farnesyloxycoumarin, umbelliprenine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
366.49
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(cc[c]1=O)ccc(c2)OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI
1S/C24H30O3/c1-18(2)7-5-8-19(3)9-6-10-20(4)15-16-26-22-13-11-21-12-14-24(25)27-23(21)17-22/h7,9,11-15,17H,5-6,8,10,16H2,1-4H3/b19-9+,20-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNMUGVNEWCZUAA-WOWYBKFKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)