Merck
PHL89715
Imperatorin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
8-Isopentenyloxypsoralene, 9-(3-Methylbut-2-enyloxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one, 9-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7h-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammidin, Marmelide, Marmelosin, NSC 402949
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H14O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Imperatorin is a modulator of p38, ERK pathway. Imperatorin increases BMP-2 expression (mRNA) and increases bone density/volume and mineralization in vivo.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)