Fontos dokumentumok
1609895
USP
Schisandrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Schizandrin, (+)-Schizandrin, Schisandrin, Schisandrine, Wuweizi alcohol A, Wuweizichun A
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
schisandrin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Northern Schisandra Fruit
- Northern Schisandra Fruit Dry Extract
- Northern Schisandra Fruit Powder
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3