Fontos dokumentumok
SMB00224
3,4-Di-O-caffeoylquinic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
3,4-DICQA, 3,4-Di-O-caffeoylquinate, 3,4-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenate B, Isochlorogenic acid B
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(35,24(33)34)11-19(30)23(20)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFCLZKMFXSILNL-PSEXTPKNSA-N
Alkalmazás
- to quantify the caffeoylquinic acids of Artemisia frigida Willd. (Fringed sagewort) using high-performance liquid chromatography with diode array detection and electrospray ionization triple quadrupole mass spectrometric detection (HPLC-DAD-ESI-QQQ-MS)
- to quantify the phenolic compounds of Artemisia species using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) technique
- for metabolic profiling of methanolic leaf extract of A. nallamalayana and to identify the phenolic acids using High-Performance Liquid Chromatography-Ultraviolet (HPLC-UV) analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)