Fontos dokumentumok
SMB00086
Columbin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
Isocolumbin
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C[C@H](OC(=O)[C@@H]1CC[C@]3(C)[C@H]2[C@@H]4OC(=O)[C@@]3(O)C=C4)c5ccoc5
InChI
1S/C20H22O6/c1-18-9-14(11-5-8-24-10-11)25-16(21)12(18)3-6-19(2)15(18)13-4-7-20(19,23)17(22)26-13/h4-5,7-8,10,12-15,23H,3,6,9H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,18+,19+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AALLCALQGXXWNA-QJNFORGASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)