Merck
SMB00005
Sigma-Aldrich
Austdiol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
Austadiol, Austdiol, Austidiol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C=C2[C@@H]([C@](C(=O)C(=C2C=C1C)C=O)(O)C)O
InChI
1S/C12H12O5/c1-6-3-7-8(4-13)10(14)12(2,16)11(15)9(7)5-17-6/h3-5,11,15-16H,1-2H3/t11-,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVMUHZHZYCDMAI-RYUDHWBXSA-N
Általános leírás
Natural product derived from fungal source.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Leonardo Lo Presti et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 59(Pt 4), O199-O201 (2003-04-12)
The title compound, (7R,8S)-7,8-dihydroxy-3,7-dimethyl-6-oxo-7,8-dihydro-6H-isochromene-5-carbaldehyde, C(12)H(12)O(5), is a trans-vicinal diol. Of the two fused rings, which lie approximately in the same plane, the pyran ring is almost perfectly planar, while the cyclohexenone ring adopts a slightly distorted half-chair conformation. The crystal
Leonardo Lo Presti et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(12), 6405-6414 (2006-03-24)
The total experimental electron density rho(r), its Laplacian inverted delta(2)rho(r), the molecular dipole moment, the electrostatic potential phi(r), and the intermolecular interaction energies have been obtained from an extensive set of single-crystal X-ray diffracted intensities, collected at T = 70(1)