Fontos dokumentumok
SBR00011
Clarithromycin, Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO
Szinonimák:
6-O-methyl erythromycin
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Ready Made Solution
Minőségi szint
Forma
liquid
tárolási körülmény
dry media (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Storage class (TRGS 510) Combustible liquids.)
koncentráció
50 mg/mL in DMSO
szín
colorless to faint yellow
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H](C1)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]2(OC)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O)(C)C
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- the study of the effects of clarithromycin on rate-dependent changes in QT, Tp-e and proarrhythmic events performed on arterially perfused rabbit left ventricular wedge preparations
- the culture of parasites expressing GFP (green fluorescence protein) targeted to the apicoplast, to be further used for microscopy-based assays
- the study of the synergism of NAB741 with clarithromycin in microtiter plates.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)