Fontos dokumentumok
SBP3500271
Sigma-Aldrich
JMJD8 Blocking Peptide for SAB3500271
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
liquid
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
200 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Immunogén
18 amino acids near the carboxy terminus of human JMJD8.
Alkalmazás
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Kapcsolódás
This peptide blocks the action of antibody SAB3500271.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)