Fontos dokumentumok
SAE0153
Leupeptin Ready Made Solution
Non-freezing solution, 5 mg/ml
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
ready-to-use solution
koncentráció
5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Leupeptin is a tripeptide protease inhibitor that is naturally produced in Actinomyces / Streptomyces. Known also as N-acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-arginal, leupeptin is a reversible competitive inhibitor of cysteine, serine, and thiol proteases.
Tulajdonságok és előnyök
- Inhibitor of serine and cysteine proteases
- Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B
- Does not inhibit pepsin, cathepsin A, cathepsin D, thrombin, or α-chymotrypsin
- Effective concentration: 10 μM - 100 μM
- Convenient 5 mM non-freezing solution, ready to dilute to the desired working concentration
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)