SAB5801064
Alpaca Anti-Goat IgG(Fcγ) single domain Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Szinonimák:
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
alpaca
rekombináns
expressed in E. coli
konjugátum
unconjugated (6*his tag and one cys were added at the C terminal of the VHH)
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
recombinant monoclonal
Forma
lyophilized solid
molekulatömeg
14 kDa
faj reaktivitás
goat, Alpaca
technika/technikák
ELISA: 1:5000-1:20000
western blot: 1:5000-1:20000
méret
0.1 mL
szín
colorless
izotípus
VHH
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Goat antibodies are commonly used in biotechnology. They are used to prepare diagnostic reagents of immunochemical techniques. Goat IgG molecule possesses both the Fc region and the Fab region, which possessing the epitope-recognition site. The IgG contains two heavy and light chains. The heavy chain is about 50 KD and the light chain is about 25 KD. The common IgG is monomeric with a molecular weight of approximately 150 kDa.
VHH are single-domain antibodies derived from the variable regions of heavy chain of Camelidae immunoglobulin. The size of VHH is extremely small( less than15KDa) compared to other forms of antibody fragment, which significantly increase the permeability of VHH. Thus VHH is considered of great value for research, diagnostics and therapeutics.
Egyediség
Isotype: VHH domain of alpaca IgG2b/2c
Immunogén
Kiszerelés
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)