Fontos dokumentumok
SAB5702680
Sigma-Aldrich
Anti-CaMKII delta Antibody, clone 10M1P2, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
CAMKD
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
10M1P2, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
50 kDa
faj reaktivitás
rat, human, rat
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MASTTTCTRFTDEYQLFEELGKGAFSVVRRCMKIPTGQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNIVRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFE
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CAMK2D(817)
Általános leírás
The product of this gene belongs to the serine/threonine protein kinase family and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. Calcium signaling is crucial for several aspects of plasticity at glutamatergic synapses. In mammalian cells, the enzyme is composed of four different chains: alpha, beta, gamma, and delta. The product of this gene is a delta chain. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. Distinct isoforms of this chain have different expression patterns.[provided by RefSeq, Nov 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CaMKII delta (Q13557).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB, IF/ICC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1