ABS2231
Anti-phospho RyR2 (Ser2808)
Szinonimák:
RYR-2, RyR2, hRYR-2, Cardiac muscle ryanodine receptor, Cardiac muscle ryanodine receptor-calcium release channel, Type 2 ryanodine receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
molekulatömeg
calculated mol wt 564.57 kDa
observed mol wt ~565 kDa
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rabbit
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal cytoplasmic domain
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer2808)
Géninformáció
human ... RYR2(55193)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in rabbit skeleton muscle microsomal preparation.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:300 dilution of this antibody detected RyR2 phosphorylated on serine 2808 in rabbit skeleton muscle microsomal preparations, but not in microsomes treated with protein phosphatase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1