Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5702310
Sigma-Aldrich
Anti-PLGF Antibody, clone 6N4V2, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
D12S1900, PGFL, PIGF, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
6N4V2, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
50 kDa
faj reaktivitás
human, rat, rat
koncentráció
0.55 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MPVMRLFPCFLQLLAGLALPAVPPQQWALSAGNGSSEVEVVPFQEVWGRSYCRALERLVDVVSEYPSEVEHMFSPSCVSLLRCTGCCGDENLHCVPVETA
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PGF(5228)
Általános leírás
This gene encodes a growth factor found in placenta which is homologous to vascular endothelial growth factor. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jun 2011]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PLGF (P49763).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB, IF/ICC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1