Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5700783
Sigma-Aldrich
Anti-DRP1 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
DLP1, DNM1L, DRP1, DVLP, DYMPLE, EMPF, EMPF1, HDYNIV
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
60
78
79
80
81
82
83
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
2.07 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DNM1L(10059)
Általános leírás
This gene encodes a member of the dynamin superfamily of GTPases. The encoded protein mediates mitochondrial and peroxisomal division, and is involved in developmentally regulated apoptosis and programmed necrosis. Dysfunction of this gene is implicated in several neurological disorders, including Alzheimer′s disease. Mutations in this gene are associated with the autosomal dominant disorder, encephalopathy, lethal, due to defective mitochondrial and peroxisomal fission (EMPF). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 411-710 of human DRP1 (NP_036193.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1