Fontos dokumentumok
SAB5701816
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MYL9-T18/S19 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
1.65 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr18/pSer19)
Géninformáció
human ... MYL9(10398)
Általános leírás
Myosin, a structural component of muscle, consists of two heavy chains and four light chains. The protein encoded by this gene is a myosin light chain that may regulate muscle contraction by modulating the ATPase activity of myosin heads. The encoded protein binds calcium and is activated by myosin light chain kinase. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around of human Phospho-MYL9-T18/S19 .
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1