Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5701610
Sigma-Aldrich
Anti- RAG2 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1.58 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RAG2(5897)
Általános leírás
This gene encodes a protein that is involved in the initiation of V(D)J recombination during B and T cell development. This protein forms a complex with the product of the adjacent recombination activating gene 1, and this complex can form double-strand breaks by cleaving DNA at conserved recombination signal sequences. The recombination activating gene 1 component is thought to contain most of the catalytic activity, while the N-terminal of the recombination activating gene 2 component is thought to form a six-bladed propeller in the active core that serves as a binding scaffold for the tight association of the complex with DNA. A C-terminal plant homeodomain finger-like motif in this protein is necessary for interactions with chromatin components, specifically with histone H3 that is trimethylated at lysine 4. Mutations in this gene cause Omenn syndrome, a form of severe combined immunodeficiency associated with autoimmune-like symptoms.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 258-527 of human RAG2 (NP_001230715.1).
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)