Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
SAB5701608
Sigma-Aldrich
Anti-RING1B/RNF2 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
0.69 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RNF2(6045)
Általános leírás
Polycomb group (PcG) of proteins form the multiprotein complexes that are important for the transcription repression of various genes involved in development and cell proliferation. The protein encoded by this gene is one of the PcG proteins. It has been shown to interact with, and suppress the activity of, transcription factor CP2 (TFCP2/CP2). Studies of the mouse counterpart suggested the involvement of this gene in the specification of anterior-posterior axis, as well as in cell proliferation in early development. This protein was also found to interact with huntingtin interacting protein 2 (HIP2), an ubiquitin-conjugating enzyme, and possess ubiquitin ligase activity.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-336 of human RING1B/RING1B/RNF2 (NP_009143.1).
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1