Fontos dokumentumok
SAB5700541
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-YAP1-S397 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
COB1, YAP, YAP1, YAP2, YAP65, YKI
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
36
48
49
50
52
53
54
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
1.24mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer397)
Géninformáció
human ... YAP1(10413)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S397 of human YAP1.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1