Fontos dokumentumok
SAB5701280
Sigma-Aldrich
Anti-RIPK1/RIP antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
klón:
monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, rat, mouse
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
0.43 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RIPK1(8737)
Immunogén
A synthesized peptide derived from human RIPK1/RIP.
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)