Fontos dokumentumok
SAB5701029
Sigma-Aldrich
Anti-LGR5/GPR49 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
0.26 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LGR5(8549)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a leucine-rich repeat-containing receptor (LGR) and member of the G protein-coupled, 7-transmembrane receptor (GPCR) superfamily. The encoded protein is a receptor for R-spondins and is involved in the canonical Wnt signaling pathway. This protein plays a role in the formation and maintenance of adult intestinal stem cells during postembryonic development. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human LGR5/GPR49
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1