Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5700914
Sigma-Aldrich
Anti- Caspase-3 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
mouse, rat, human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
3.65 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP3(836)
Általános leírás
This gene encodes a protein which is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. This protein cleaves and activates caspases 6, 7 and 9, and the protein itself is processed by caspases 8, 9 and 10. It is the predominant caspase involved in the cleavage of amyloid-beta 4A precursor protein, which is associated with neuronal death in Alzheimer′s disease. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants that encode the same protein.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 55-160 of human Caspase-3 (NP_004337.2).
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)