Fontos dokumentumok
SAB5700851
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
ATP6, ATPase6, MT-ATP6, MTATP6
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
25
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
4.38 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... MT-ATP6(17705)
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100 to the C-terminus of mouse ATP6 (NP_904333.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)