MABS1995M
Anti-MT-ATP6 Antibody, clone 1G7-1G2
clone 1G7-1G2, from mouse
Szinonimák:
ATP synthase subunit a, F-ATPase protein 6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G7-1G2, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MT-ATP6(4508)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MT-ATP6 in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1