Fontos dokumentumok
SAB5700839
Sigma-Aldrich
Anti-LDHB antibody produced in rabbit
Szinonimák:
HEL-S-281, LDH-B, LDH-H, LDHB, LDHBD, TRG-5
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
rat, mouse, human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
36
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
2.3 mg/ml
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LDHB(3945)
Általános leírás
This gene encodes the B subunit of lactate dehydrogenase enzyme, which catalyzes the interconversion of pyruvate and lactate with concomitant interconversion of NADH and NAD+ in a post-glycolysis process. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. Recent studies have shown that a C-terminally extended isoform is produced by use of an alternative in-frame translation termination codon via a stop codon readthrough mechanism, and that this isoform is localized in the peroxisomes. Mutations in this gene are associated with lactate dehydrogenase B deficiency. Pseudogenes have been identified on chromosomes X, 5 and 13.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-334 of human LDHB (NP_002291.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)